Learn More
1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol, TRC
Codice prodotto. 30010943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010943 50 mg 50mg
30011846 100 mg 100mg
30011387 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010943 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD20596050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10356-92-0
Formula molecolare C7 H16 N2 O6
Molecular Weight (g/mol) 224.21
Sinonimo 1-N-Methyl-N-nitrosoamino-1-deoxy-D-glucitol
IUPAC Name N-methyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]nitrous amide
SMILES CN(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)N=O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1