Learn More
1-des(piperidin-3R-amino)-1-chloro-Alogliptin, TRC
Codice prodotto. 30353549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353549 100 mg 100mg
30350412 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30353549 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365470100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865758-96-9
Formula molecolare C13H10ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 275.69
Sinonimo 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile, Alogliptin 6-Chloro Impurity
IUPAC Name 2-[(6-chloro-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitrile
SMILES CN1C(=O)C=C(Cl)N(Cc2ccccc2C#N)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10ClN3O2/c1-16-12(18)6-11(14)17(13(16)19)8-10-5-3-2-4-9(10)7-15/h2-6H,8H2,1H3
Peso formulazione 275.0462