Learn More
1-Desmethyl 2-Methyl Granisetron (Granisetron Impurity A), TRC
Codice prodotto. 17964075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964075 50 mg 50mg
17923765 5 mg 5mg
17911335 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17964075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29208550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127472-42-8
Formula molecolare C18 H24 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 312.41
Sinonimo 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
IUPAC Name 2-methyl-N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
Peso formulazione 312.195
Percent Purity >95%