Learn More
1-Desmethyl Granisetron (Granisetron Impurity B), TRC
Codice prodotto. 30136587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136587 5 mg 5mg
30134858 1 mg 1mg
30012481 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136587 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2920385MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107007-95-4
Formula molecolare C17 H22 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 298.38
Sinonimo Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv.
IUPAC Name N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
Peso formulazione 298.1794
Percent Purity >95%