Learn More
1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11435926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435926 25 g 25g
11425926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22267.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22236-07-3 | Molecular Formula: C7H5F2NO3 | Molecular Weight: 189.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22236-07-3
Formula molecolare C7H5F2NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.12
Numero MDL MFCD03407974
InChI Key NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
PubChem CID 2774117
IUPAC Name 1-(difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Densità 1.391
Punti di ebollizione 240°C to 242°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Peso formulazione 189.12
Percent Purity 98%