Learn More
1-Dimethylamino-2-nitroethylene, 98%
Codice prodotto. 11434743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434743 5 g 5g
11424743 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434743 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11637.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1190-92-7 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1190-92-7
Formula molecolare C4H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00051519
InChI Key JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 1-dimethylamino-2-nitroethylene, e-n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, dimethyl e-2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, 1-dimethylamino-2-nitroethene, dimethyl 2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethylenamine, n,n-dimethyl-2-nitroethyleneamine, n,n-dimethyl-n-2-nitrovinyl amine
PubChem CID 637928
IUPAC Name (E)-N,N-dimethyl-2-nitroethenamine
SMILES CN(C)C=C[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Punto di fusione 101°C to 105°C
Quantità 5 g
Beilstein 1903136
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98%