Learn More
1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10217560
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
2802-08-6
C6H11NO
113.16
MFCD00142611
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
5369152
(E)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one
CC(=O)C=CN(C)C
2802-08-6
C6H11NO
113.16
MFCD00142611
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
5369152
(E)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one
CC(=O)C=CN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Brown-Red
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Indice di rifrazione 1.5570 to 1.56
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.