Learn More
1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, 98%
Codice prodotto. 10733914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10733914 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10628401 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10217560 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733914 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298025000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2802-08-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2802-08-6
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00142611
InChI Key QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
PubChem CID 5369152
IUPAC Name (E)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Brown-Red
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Indice di rifrazione 1.5570 to 1.56
Quantità 500 mL
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.