Learn More
1-Docosanethiol, TRC
Codice prodotto. 30379508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30379508 500 mg
30371245 250 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30379508 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD678868500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-83-3
Formula molecolare C22H46S
Molecular Weight (g/mol) 342.67
Sinonimo Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
IUPAC Name docosane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Docosanethiol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Peso formulazione 342.332