Learn More
1-Docosanol, 98%
Codice prodotto. 10272262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10272262
Marca: Thermo Scientific Acros 173720250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 661-19-8
Formula molecolare C22H46O
Molecular Weight (g/mol) 326.61
Numero MDL MFCD00002939
InChI Key NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC Name docosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Docosanol
Nota nome 0.98
CAS min. % 97.5
CAS max % 100
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 227°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)21OH
Quantità 25 g
Beilstein 01, 431
Indice di Merck 15, 3444
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Viscosità 7.5 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 326.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Pellets or Tablets