Learn More
1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Codice prodotto. 10288033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10288033 5 g Bottiglia in vetro 5g
10782244 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10288033 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    175.00€ / 5g
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-53-0
Numero MDL MFCD00007527
InChI Key DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC Name sodium;dodecane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Nota nome Anhydrous, Ion pair chromatography
Absorbance 0.02 max. (C=0.18 M in hot water) at 230nm, 0.03 max. (C=0.18 M in hot water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.18 M in hot water) at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H25NaO3S
Formula lineare CH3(CH2)11SO3Na
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Molecular Weight (g/mol) 272.38
Peso formulazione 272.38
Percent Purity 99+%
Grado Ion Pair Chromatography
Forma fisica Crystalline Powder