Learn More
1-Dodecanethiol, TRC
Codice prodotto. 30369905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30369905 50 mL -
30379477 5 mL 5mL
30374751 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30369905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49479350ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-55-0
Formula molecolare C12H26S
Molecular Weight (g/mol) 202.4
Sinonimo 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanethiol
Note sul grado di purezza GC
Quantità 50 mL
InChI Formula InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Peso formulazione 202.1755
Percent Purity >95%