Learn More
1-Dodecanol, 98%
Codice prodotto. 11434913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434913 250 g 250g
11424913 1000 g 1000g
11444913 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12228.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
Solubility
Soluble in water (0.004g/L).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-53-8
Formula molecolare C12H26O
Molecular Weight (g/mol) 186.34
Numero MDL MFCD00004753
InChI Key LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC Name dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanol
Punto di fusione 24°C to 27°C
Densità 0.830
Punti di ebollizione 258°C to 260°C
Punto d'infiammabilità 127°C (260°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3(CH2)11OH
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1738860
Indice di Merck 14,3405
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.004g/L).
Peso formulazione 186.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanol