Learn More
1-Dodecanol, 98%
Codice prodotto. 15881002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15881002 5 mL 5mL
10439070 500 mL 500mL
10193440 1 L 1L
10164763 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15881002 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155450050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-53-8
Formula molecolare C12H26O
Molecular Weight (g/mol) 186.34
Numero MDL MFCD00004753
InChI Key LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC Name dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.0°C to 27.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8350g/mL
Punti di ebollizione 258.0°C to 265.0°C
Punto d'infiammabilità 119°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3(CH2)11OH
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 428
Indice di Merck 15, 3451
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 186.34
Pressione del vapore <0.1mbar at 20°C
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanol