Learn More
1-Dodecanol, ACS Reagent, ≥98.0%, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16683954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16683954 5 L 5L
16673954 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16683954 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 4438165L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 112-53-8
Formula molecolare C12H26O
Molecular Weight (g/mol) 186.34
InChI Key LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanol
CAS max % ≤ 100%
Punto di fusione 22°C to 26°C
Colore White
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Quantità 5 L