Learn More
1-Dodecanol, TRC
Codice prodotto. 17982405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982405 5 g 5g
30132507 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5254605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-53-8
Formula molecolare C12 H26 O
Molecular Weight (g/mol) 186.33
Sinonimo 1-Dodecanol (9CI, ACI), Dodecyl alcohol (8CI), 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxydodecane, Adol 10, Adol 11, Adol 12, Alfol 12, C 1214N, Conol 1275, Conol 20P, Conol 20PP, Epal 12, Hainol 12SS, K 20, K 20 (alcohol), Kalcohl 20, Kalcohl 2098, Kalcol 2098, Lauric alcohol, Laurinic alcohol, Lauryl 24, Lauryl alcohol, Lipocol L, Lorol C 12, Lorol C 12/98, n-Dodecan-1-ol, n-Dodecyl alcohol, NAA 42, Nacol 12-96, Nacol 12-99, NSC 3724, Pisol, S 1298, Sipol L 12, Siponol 25, Siponol L 2, Siponol L 5
IUPAC Name dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Peso formulazione 186.1984