Learn More
1-Dodecanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Dodecanol |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| Peso formulazione | 186.1984 |