Learn More
1-Dodecene, 93-95%
Codice prodotto. 11964421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964421 10 kg Metal Drum 10kg
10071070 100 g Bottiglia in vetro 100g
10449410 500 g Bottiglia in vetro 500g
10108043 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11964421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117630100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-41-4
Formula molecolare C12H24
Molecular Weight (g/mol) 168.32
Numero MDL MFCD00008961
InChI Key CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC Name dodec-1-ene
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecene
Nota nome 93-95%
CAS min. % 93.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Intervallo percentuale saggio 93% min. (GC)
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare CH3(CH2)9CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4284 to 1.4304
Quantità 10 kg
Beilstein 01,225
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Peso formulazione 168.32
Percent Purity 93 to 95%