Learn More
1-Dodecene, 96%
Codice prodotto. 11477207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477207 500 g 500g
11467207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14992.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.324 g/mol
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
Solubility
It is soluble in ethanol, ethyl ether, and acetone
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from bases, oxidizing agents, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-41-4
Formula molecolare C12H24
Molecular Weight (g/mol) 168.324
Numero MDL MFCD00008961
InChI Key CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC Name dodec-1-ene
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecene
Punto di fusione -37°C
Densità 0.758
Punti di ebollizione 212°C to 213°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Formula lineare CH3(CH2)9CH=CH2
Indice di rifrazione 1.43
Quantità 500 g
Beilstein 1699848
Informazioni di solubilità It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone
Peso formulazione 168.32
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecene