Learn More
1-Dodecene, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Dodecene |
| CAS | 112-41-4 |
| Nomi componenti o analita | 1-Dodecene |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C12 H24 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | dodec-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.32 |
| Vedi altri risultati |