Learn More
1-Dodecene, TRC
Codice prodotto. 30374008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374008 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30374008 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD494629500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Formula molecolare C12 H24
Quantità 500 mg
Sinonimo Alpha-dodecene, 1-Undecylethylene
InChI Formula InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC=C
IUPAC Name dodec-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 168.32
Peso formulazione 168.1878