Learn More
1-dodecylimidazole, 97%
Codice prodotto. 10066952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10066952
Marca: Thermo Scientific Acros 381700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4303-67-7 | C15H28N2 | 236.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecylimidazole
CAS 4303-67-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Punti di ebollizione 146.0°C (0.5 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H28N2
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00278859
Quantità 1 g
Sinonimo 1-dodecyl-1h-imidazole, n-dodecylimidazole, 1h-imidazole, 1-dodecyl, n-laurylimidazole, imidazole, 1-dodecyl, 1-laurylimidazole, unii-q11nxv80s7, 1-dodecyl-1h-imidazol, n-dodecyl imidazole, pubchem20091
InChI Key JMTFLSQHQSFNTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCN1C=CN=C1
IUPAC Name 1-dodecylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 236.40
PubChem CID 78002
Peso formulazione 236.4
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecylimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.