Learn More
1-Dodecyne, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 223450050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 765-03-7 Peso : 0.05385kg
Quantità 5mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10012870
  • 42.90€ / 5mL
In stock, pronto per la spedizione: 8
Identificatori chimici
765-03-7
166.31
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
69821
CCCCCCCCCCC#C
C12H22
MFCD00008960
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
dodec-1-yne
Specifica
1-Dodecyne
79°C
Glass bottle
0.77
Colorless to Yellow
5mL
97.5
98%
CH3(CH2)9C∽CH
01, 261
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
dodec-1-yne
69821
Liquid
0.7700g/mL
Authentic
1.4330 to 1.435
215°C
-19°C
765-03-7
100.0
C12H22
MFCD00008960
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
CCCCCCCCCCC#C
166.31
166.31
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati