Learn More
1-Dodecyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757788
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-yne
CCCCCCCCCCC#C
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-yne
CCCCCCCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Dodecyne
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -19°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)9C∽CH
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 261
Gravità specifica 0.77
Peso formulazione 166.31
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.