Learn More
1-Dodecyne, TRC
Codice prodotto. 30352461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352461 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD26273510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecyne
CAS 765-03-7
Formula molecolare C12H22
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC#C
IUPAC Name dodec-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 166.3
Peso formulazione 166.1722