Learn More
Tocris Bioscience™ 1-EBIO
Codice prodotto. 30001173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001173 50 mg 50mg
30001172 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001173 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1041/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Activator of epithelial KCa channels
Activator of epithelial KCa channels, stimulates a large and sustained trans-epithelial Cl- secretory response across T84 monolayers. Induces hyperpolarization to the same magnitude as ACh in aortic value endothelial cells. Promotes embryonic stem cell (ESC) differentiation into cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10045-45-1
Formula molecolare C9H10N2O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-EBIO
Quantità 50 mg
Peso formulazione 162.19
Purezza >99%
Peso molecolare 162.19