Learn More
1-EBIO, TRC
Codice prodotto. 30387892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387892 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE32036050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-EBIO
CAS 10045-45-1
Formula molecolare C9H10N2O
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
SMILES CCN1C(=O)Nc2ccccc12
IUPAC Name 3-ethyl-1H-benzimidazol-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0793