Learn More
1-Eicosanol, 98%
Codice prodotto. 10072700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072700 5 g Bottiglia in vetro 5g
10509073 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10072700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215460050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-96-9
Formula molecolare C20H42O
Molecular Weight (g/mol) 298.56
Numero MDL MFCD00002938
InChI Key BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC Name icosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Eicosanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 66°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 194°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)19OH
Quantità 5 g
Beilstein 01, 431
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 298.54
Percent Purity 98%
Forma fisica Pellets, Powder or Chunks