Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Eicosanol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 64°C to 66°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | 194°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)19OH |
| Vedi altri risultati |