Learn More
1-Eicosanol, TRC
Codice prodotto. 30370535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370535 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5010052.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arachidyl Alcohol
CAS 629-96-9
Formula molecolare C20 H42 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol
InChI Formula InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name icosan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 298.55
Peso formulazione 298.3236