Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181052 10 g 10g
10173444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09902EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 79887-11-9
Formula molecolare C14H18
Molecular Weight (g/mol) 186.30
Numero MDL MFCD00173883
InChI Key NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
IUPAC Name 1-ethynyl-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare HCidentical toC6H4(CH2)5CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 186.3
Percent Purity 97%