Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | HCidentical toC6H4(CH2)2CH3 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 144.22 |
| Percent Purity | 97% |