Learn More
1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11936241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936241 5 g 5g
11916241 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445010050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 864754-16-5 | C13H21BN2O4 | 280.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864754-16-5
Formula molecolare C13H21BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 280.13
Numero MDL MFCD08706026
InChI Key YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl acetate, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-acetate, ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl acetate, pubchem18443, 1h-pyrazole-1-acetic acid,4-4,4,5,5-tetramethyl-1
PubChem CID 16218385
IUPAC Name ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]acetate
SMILES CCOC(=O)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 280.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.