Learn More
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30382721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382721 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382721 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89063050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 30018-16-7
Formula molecolare C23H24BrO2P
Quantità 50 g
Sinonimo (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)-triphenylphosphanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 443.31
Peso formulazione 442.0697