missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-125817
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
5417-82-3
C7H8N2O
136.15
MFCD00001852
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
79450
2-(1-ethoxyethylidene)propanedinitrile
CCOC(=C(C#N)C#N)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
5417-82-3
C7H8N2O
136.15
MFCD00001852
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
79450
2-(1-ethoxyethylidene)propanedinitrile
CCOC(=C(C#N)C#N)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(OC2H5)=C(CN)2
Quantità 25 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'