Learn More
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 170291000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5417-82-3 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 100g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10012180
  • 204.00€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 5
Identificatori chimici
5417-82-3
136.15
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
79450
CCOC(=C(C#N)C#N)C
C7H8N2O
MFCD00001852
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
2-(1-ethoxyethylidene)propanedinitrile
Specifica
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Plastic bottle
89.0°C to 93.0°C
99+%
99.0
99% min. (GC)
CH3C(OC2H5)=C(CN)2
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
CCOC(=C(C#N)C#N)C
136.15
136.15
99+%
Authentic
White to Beige
100g
5417-82-3
100.0
C7H8N2O
MFCD00001852
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
2-(1-ethoxyethylidene)propanedinitrile
79450
Crystalline Powder and Chunks
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
SDS Documenti
Certificati