Learn More
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10295980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295980 25 g Plastic bottle 25g
10012180 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170290250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5417-82-3 | Molecular Formula: C7H8N2O | Molecular Weight: 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5417-82-3
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00001852
InChI Key BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 79450
IUPAC Name 2-(1-ethoxyethylidene)propanedinitrile
SMILES CCOC(=C(C#N)C#N)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(OC2H5)=C(CN)2
Quantità 25 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.