Learn More
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17525535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17525535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17525535 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Specifica
Vettore alfa ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLONE
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 10045-45-1
Punto di fusione 120°C to 126°C
Colore White to beige
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H10N2O
Numero MDL MFCD00005715
Quantità 1 g
InChI Key CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 1-ethyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Forma fisica Powder