Learn More
(1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603195 1 g Amber Glass Bottle 1g
10235894 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603195 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08364DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 215868-81-8
Formula molecolare C5H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 127.15
Numero MDL MFCD09966168
InChI Key ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
PubChem CID 11412385
SMILES CCN1N=CN=C1CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name (1-ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Peso formulazione 127.15
Percent Purity 97%