Learn More
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Formula molecolare | C6H9N3O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC Name | methyl 1-ethyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 155.15 |
| Peso formulazione | 155.0695 |