Learn More
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30452949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452949 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452949 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT767423500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Formula molecolare C6H9N3O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCn1cnc(n1)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 1-ethyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Peso formulazione 155.0695