Learn More
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30456445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7674231G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Formula molecolare C6H9N3O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCn1cnc(n1)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 1-ethyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Peso formulazione 155.0695