Learn More
1-Ethyl-2,3-dioxopiperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Ethylpiperazine-2,3-dione |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9) |
| Peso formulazione | 142.0742 |
| Percent Purity | >95% |