Learn More
1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30180194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180194 10 mg 10mg
30179957 5 mg 5mg
30180133 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA96556810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106887-13-2
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
IUPAC Name 1-ethylazetidine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1CC(C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Peso formulazione 129.079