Learn More
1-Ethyl-3-bromoadamantane, TRC
Codice prodotto. 30387233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387233 1 g
30377426 250 mg
30377865 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9002801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 878-61-5
Formula molecolare C12H19Br
Molecular Weight (g/mol) 243.18
Sinonimo 1-Bromo-3-ethyladamantane, 1-Bromo-3-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
SMILES CC[C@@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-bromoadamantane
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H19Br/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11/h9-10H,2-8H2,1H3
Peso formulazione 242.067