Learn More
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11494603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494603 5 g 5g
11484603 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11561.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50920-65-5 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50920-65-5
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
Numero MDL MFCD00156147
InChI Key VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 2-ethyl-5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methyl, maybridge1_008579, acmc-20aovb, 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methyl
PubChem CID 2743794
IUPAC Name 2-ethyl-5-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C(=CC(=N1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 137°C to 140°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%