Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, 97%
Codice prodotto. 15485538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485538 50 g 50g
15475538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59277.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170.212 g/mol
It is used as a solvent and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a solvent and as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water, acetonitrile, acetone, dichloromethane.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143314-17-4
Formula molecolare C8H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 170.212
Numero MDL MFCD06798186
InChI Key XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
IUPAC Name 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;acetate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Punto di fusione -20°C
Densità 1.027 g/mL
Punto d'infiammabilità 164°C (327°F)
Indice di rifrazione n20/D 1.502
Quantità 50 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetonitrile,acetone,dichloromethane.
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid