Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30385181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385181 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385181 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93795050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
CAS 65039-08-9
Formula molecolare C6H11BrN2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCn1cc[n+](C)c1
IUPAC Name 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 191.07
Peso formulazione 190.0106