Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 97%
Codice prodotto. 10545301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545301 25 g Bottiglia in vetro 25g
10362873 5 g Bottiglia in vetro 5g
10216923 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10545301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05€
    55.20€ / 25g
    Risparmia 4.85€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65039-09-0
Formula molecolare C6H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 146.62
Numero MDL MFCD00074843
InChI Key BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC Name 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;chloride
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77.0°C to 79.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 186°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Viscosità 61.2 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 146.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Agglomerating Crystalline Powder