Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15495828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495828 5 g 5g
15405838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59493.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 331717-63-6 | Molecular Formula: C7H11N3S | Molecular Weight: 169.246 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and also used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate and also used as primary and secondary intermediate.
Notes
Keep away from heat and humidity. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 331717-63-6
Formula molecolare C7H11N3S
Molecular Weight (g/mol) 169.246
Numero MDL MFCD06798182
InChI Key VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
IUPAC Name 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;thiocyanate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Punto di fusione -6°C
Densità 1.14
Indice di rifrazione n20/D 1.553
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 169.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate